Drukuj
Vardenafil hydrochloride trihydrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Vardenafil HCl trihydrate, BAY 38-9456, 2-(2-Ethoxy-5-((4-ethylpiperazin-1-yl)sulphonyl)phenyl)-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one hydrochloride trihydrate
471490010 471492500
471490010.EA 3400 PLN
471490010. 471492500.
Vardenafil hydrochloride trihydrate 97%
Vardenafil hydrochloride trihydrate
Formuła: C₂₃H₃₉ClN₆O₇S
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD09027942
Numer CAS: 330808-88-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %