Drukuj
Trihydroxyethylrutin 85%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
471460010 471460050 471460250
471460010.EA 177 PLN
471460010. 471460050. 471460250.
Trihydroxyethylrutin 85%
Trihydroxyethylrutin
Formuła: C₃₃H₄₂O₁₉
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00893813
Numer CAS: 7085-55-4
Numer WE (dawny EINECS): 230-389-4
Klasyfikacja Merck : 13,09859
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to yellow to green powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥80 %
Melting point 168°C to 176°C
Loss on drying ≤5 % (130°C)