Drukuj
Stiripentol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
471450010 471450050
471450010.EA 480 PLN
471450010. 471450050.
Stiripentol 95%
Stiripentol
Formuła: C₁₄H₁₈O₃
Temp. Wrzenia: 365°C (760mmHg)
Temp. Zapłonu: 175°C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00869310
Numer CAS: 49763-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 256-480-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 75°C to 79°C
Water ≤5 %