Drukuj
Phlorizin dihydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2,4-Dihydroxy-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one dihydrate
471360010 471360050
471360010.EA 287 PLN
471360010. 471360050.
Phlorizin dihydrate 98%
Phlorizin dihydrate
Formuła: C₂₁H₂₈O₁₂
Temp. Wrzenia: 770°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006591
Numer CAS: 7061-54-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance light yellow to beige to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water 7 to 8.5 %