Drukuj
Carprofen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
471140010 471140050
471140010.EA 285 PLN
471140010. 471140050.
Carprofen 98%
Carprofen
Formuła: C₁₅H₁₂ClNO₂
Temp. Wrzenia: 509,1°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079028
Numer CAS: 53716-49-7
Numer WE (dawny EINECS): 258-712-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,01876
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 195°C to 199°C
Water ≤2 %