Drukuj
Indole-3-butyric acid potassium salt 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Potassium 4-(1H-indol-3-yl)butanoate
471050010 471050050 471050250
471050010.EA 177 PLN
471050010. 471050050. 471050250.
Indole-3-butyric acid potassium salt 98%
Indole-3-butyric acid potassium salt
Formuła: C₁₂H₁₂KNO₂
MW: 241.331 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00058442
Numer CAS: 60096-23-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Water ≤2 %