Drukuj
2-Iodonaphthalene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
471040010 471040050
471040010.EA 571 PLN
471040010. 471040050.
2-Iodonaphthalene 98%
2-Iodonaphthalene
Formuła: C₁₀H₇I
Temp. Wrzenia: 307,5°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00021590
Numer CAS: 612-55-5
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to yellow to brown crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 52°C to 56°C