Drukuj
2-Ethynylbenzaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
471030010 471030050
471030010.EA 323 PLN
471030010. 471030050.
2-Ethynylbenzaldehyde 97%
2-Ethynylbenzaldehyde
Formuła: C₉H₆O
Temp. Wrzenia: 230,3°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039985
Numer CAS: 38846-64-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance light yellow to light brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Melting point 62°C to 66°C