Drukuj
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
471000250 471001000
471000250.EA 585 PLN
471000250. 471001000.
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine 98%
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
Formuła: C₉H₁₄N₂
Temp. Wrzenia: 297,7°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010149
Numer CAS: 3102-70-3
Numer WE (dawny EINECS): 221-456-9
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to yellow to light brown powder or crystals an/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 89°C to 93°C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %