Drukuj
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2-Dimethylolbutyric Acid
470990250 470991000
470990250.EA 157 PLN
470990250. 470991000.
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid 98%
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid
Formuła: C₆H₁₂O₄
MW: 148.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 360°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190088
Numer CAS: 10097-02-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Melting point 110°C to 118°C
Water ≤0.5 %