Drukuj
Di-tert-butyloxalate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
470960050 470960250
470960050.EA 380 PLN
470960050. 470960250.
Di-tert-butyloxalate 96%
Di-tert-butyloxalate
Formuła: C₁₀H₁₈O₄
Temp. Wrzenia: 229,3°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008806
Numer CAS: 691-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-723-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance colorless to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Melting point 69°C to 72°C