1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
470950050
470950250
470950050.EA
318
PLN
470950050.
470950250.
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride 95%
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride
Formuła:
C₁₀H₈O₆ Temp. Wrzenia: 517,5°C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD13704912 Numer CAS: 2754-41-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | white to almost white crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Loss on drying | ≤1 % |