Drukuj
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
470940250 470941000
470940250.EA 175 PLN
470940250. 470941000.
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane 99%
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane
Formuła: C₂₀H₁₈O₃
Temp. Wrzenia: 531,8°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012180
Numer CAS: 27955-94-8
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to beige powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Loss on drying ≤1 %