Drukuj
1-Chloroethylisopropyl carbonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
470930250 470931000
470930250.EA 175 PLN
470930250. 470931000.
1-Chloroethylisopropyl carbonate 98%
1-Chloroethylisopropyl carbonate
Formuła: C₆H₁₁ClO₃
Temp. Wrzenia: 164,3°C
Gęstość: 1,09
Temp. Zapłonu: 55°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038100
Numer CAS: 98298-66-9
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.4110 to 1.4150 (20°C, 589 nm)