Drukuj
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(2-Methylpropionyl)-1-oxocyclohexane, 2-Isobutyrylcyclohexanone, 2-(2-Methylpropanoyl)cyclohexan-1-one
470890010 470890050
470890010.EA 220 PLN
470890010. 470890050.
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one 95%
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one
Formuła: C₁₀H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 266°C
Gęstość: 1,0076
Temp. Zapłonu: 104°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00466185
Numer CAS: 39207-65-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)