Drukuj
3-Butynoic acid 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
470870010 470870050
470870010.EA 476 PLN
470870010. 470870050.
3-Butynoic acid 97+%
3-Butynoic acid
Formuła: C₄H₄O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02258494
Numer CAS: 2345-51-9
Jednostka: 2923
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.0 to 103.0 %
Melting point 78.0°C to 87.0°C