Drukuj
Thiazolidine-4-carboxylic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
470800010 470800050
470800010.EA 403 PLN
470800010. 470800050.
Thiazolidine-4-carboxylic acid 95%
Thiazolidine-4-carboxylic acid
Formuła: C₄H₇NO₂S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00128958
Numer CAS: 444-27-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-146-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to yellow to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 % (On dry substance)
Water ≤10 %