Drukuj
Enzalutamide 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(3-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxoimidazolidin-1-yl)-2-fluoro-N-methylbenzamide, 4-[3-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxo-imidazolidin-1-yl]-2-fluoro-N-methyl-benzamide, MDV-3100
470780010 470782500
470780010.EA 567 PLN
470780010. 470782500.
Enzalutamide 95%
Enzalutamide
Formuła: C₂₁H₁₆F₄N₄O₂S
MW: 464.44 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14155804
Numer CAS: 915087-33-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %