Drukuj
1,4-Dioxan-2-one 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Dioxanone
470740050 470740250
470740050.EA 418 PLN
470740050. 470740250.
1,4-Dioxan-2-one 98%
1,4-Dioxan-2-one
Formuła: C₄H₆O₃
Temp. Wrzenia: 223°C
Temp. Zapłonu: 215°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00215855
Numer CAS: 3041-16-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to almost white crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %