Drukuj
2-Propanol solution in water 70%, technical
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
470610010 470610050 470610250
470610010.EA 108 PLN
470610010. 470610050. 470610250.
2-Propanol solution in water 70%, technical
2-Propanol
Formuła: (CH₃)₂CHOH
Gęstość: 0,86
Temp. Zapłonu: 18°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011674
Numer CAS: 67-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-661-7
Jednostka: 1219
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance clear colorless liquid
Concentration 69 to 71 % (determined via difference in water content by KF)
Water 29 to 31 %
Density 0.858 to 0.862 kg/l