Drukuj
3-Bromomethyl-3-methyloxetane 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Bromomethyl)-2-methyl-1,3-epoxypropane, 3-(Bromomethyl)-3-methyloxetane
470490010 470490050
470490010.EA 397 PLN
470490010. 470490050.
3-Bromomethyl-3-methyloxetane 95%
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Formuła: C₅H₉BrO
MW: 165.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 162°C (760mmHg)
Temp. Zapłonu: 62°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02684290
Numer CAS: 78385-26-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.4800 to 1.4840 (20°C, 589 nm)