Drukuj
2-Chloronikotynian etylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
470470050 470470250 470471000
470470050.EA 137 PLN
470470050. 470470250. 470471000.
2-Chloronikotynian etylu 98%
2-Chloronikotynian etylu
Formuła: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.61 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00674129
Numer CAS: 1452-94-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)