Drukuj
Ethyl pyrazole-3-carboxylate 98.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Pyrazole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
470460010 470460050
470460010.EA 234 PLN
470460010. 470460050.
Ethyl pyrazole-3-carboxylate 98.5%
Ethyl pyrazole-3-carboxylate
Formuła: C₆H₈N₂O₂
MW: 140.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 279.2°C (760mmHg)
Temp. Zapłonu: 123°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00159643
Numer CAS: 5932-27-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Melting point 158°C to 160°C
Water ≤2 %