Drukuj
Di-tert-butyl Iminodiacetate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Iminodiacetic acid Di-tert-butyl Ester, Di-tert-butyl 2,2'-azanediyldiacetate
470450010 470450050
470450010.EA 203 PLN
470450010. 470450050.
Di-tert-butyl Iminodiacetate 97%
Di-tert-butyl Iminodiacetate
Formuła: C₁₂H₂₃NO₄
MW: 245.32 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01863672
Numer CAS: 85916-13-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light brown crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Melting point 38°C to 42°C