Drukuj
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
470390010 470390050 470390250
470390010.EA 175 PLN
470390010. 470390050. 470390250.
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 98%
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate
Formuła: C₈H₈O₅
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00092317
Numer CAS: 4282-32-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 108°C to 112°C