Drukuj
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Deamino-histidine, Imidazole-5-propionic acid, Imidazolepropionic acid
470380010 470382500
470380010.EA 1440 PLN
470380010. 470382500.
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid 97%
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid
Formuła: C₆H₈N₂O₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD18459271
Numer CAS: 1074-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-045-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light grey solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %