Drukuj
Isothiazole-5-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
470360010 470362500
470360010.EA 1960 PLN
470360010. 470362500.
Isothiazole-5-carboxylic acid 97%
Isothiazole-5-carboxylic acid
Formuła: C₄H₃NO₂S
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07369964
Numer CAS: 10271-85-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to beige solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %