Drukuj
2-Chloro-p-cresol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Chloro-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Chloro-4-methylphenol
470350050 470350250
470350050.EA 236 PLN
470350050. 470350250.
2-Chloro-p-cresol 97%
2-Chloro-p-cresol
Formuła: C₇H₇ClO
MW: 142.58 g/mol
Temp. Wrzenia: 196°C (760mmHg)
Temp. topnienia: 76
Gęstość: 1.211
Temp. Zapłonu: 86°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070639
Numer CAS: 6640-27-3
Numer WE (dawny EINECS): 229-656-8
Jednostka: 2669
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)