Drukuj
Sól potasowa kwasu 1-indolo-3-octowego 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
470280010 470280050 470280250
470280010.EA 144 PLN
470280010. 470280050. 470280250.
Sól potasowa kwasu 1-indolo-3-octowego 98%
Sól potasowa kwasu 1-indolo-3-octowego
Formuła: C₁₀H₈KNO₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00066213
Numer CAS: 2338-19-4
Numer WE (dawny EINECS): 219-049-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to orange to green crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 %