Drukuj
10-Undecenian metylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Undecenylic acid methyl ester, 10-Undecenoic acid methyl ester, Methyl undec-10-enoate, Undec-10-enoic acid emthyl ester
470250250 470251000
470250250.EA 128 PLN
470250250. 470251000.
10-Undecenian metylu 97%
10-Undecenian metylu
Formuła: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198.31 g/mol
Temp. Wrzenia: 245°C
Temp. topnienia: -27.5
Gęstość: 0.885
Temp. Zapłonu: 115°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016689
Numer CAS: 111-81-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-910-8
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance clear colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)