Drukuj
Rasagiline mesylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-N-Propargyl-1-indanamine Methanesulphonate, (R)-N-(Prop-2-yn-1-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine methanesulphonate, (R)-N-(2-Propyn-1-yl)-1-indanamine Methanesulphonate
470200010 470200050 470202500
470200010.EA 1300 PLN
470200010. 470200050. 470202500.
Rasagiline mesylate 98%
Rasagiline mesylate
Formuła: C₁₂H₁₃N·CH₄O₃S
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08460604
Numer CAS: 161735-79-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to yellow to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 155°C to 159°C
Loss on drying ≤11 %