Drukuj
1-Methylpyrene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
470140010 470142500
470140010.EA 1370 PLN
470140010. 470142500.
1-Methylpyrene 97%
1-Methylpyrene
Formuła: C₁₇H₁₂
MW: 216.28 g/mol
Temp. Wrzenia: 410
Temp. topnienia: 78
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014329
Numer CAS: 2381-21-7
Numer WE (dawny EINECS): 219-178-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %