Drukuj
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
469970010 469972500
469970010.EA 2450 PLN
469970010. 469972500.
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid 98%
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid
Formuła: C₁₆H₁₆N₂O₄
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00153851
Numer CAS: 107254-86-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %