Drukuj
Etretinate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl all-trans-9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraenoate, all-trans-9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraenoic acid Ethyl ester, Acitretin ethyl ester
469960010 469962500
469960010.EA 1640 PLN
469960010. 469962500.
Etretinate 98%
Etretinate
Formuła: C₂₃H₃₀O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00866624
Numer CAS: 54350-48-0
Numer WE (dawny EINECS): 259-119-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,03922
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to yellow to green crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 103°C to 107°C