Drukuj
Dabigatran Etexilate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
469930010 469932500
469930010.EA 1410 PLN
469930010. 469932500.
Dabigatran Etexilate 98%
Dabigatran Etexilate
Formuła: C₃₄H₄₁N₇O₅
Temp. Wrzenia: 827°C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD22422841
Numer CAS: 211915-06-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 128°C to 133°C
Water ≤5 %