Drukuj
Methyl mercaptan sodium salt 90+%, technical
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium methanethiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium methylsulphanide, Methanethiol sodium salt
469890010 469890050 469890250 469891000
469890010.EA 192 PLN
469890010. 469890050. 469890250. 469891000.
Methyl mercaptan sodium salt 90+%, technical
Methyl mercaptan sodium salt
Formuła: CH₃NaS
MW: 70.08 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00174316
Numer CAS: 5188-07-8
Numer WE (dawny EINECS): 225-969-9
Jednostka: 2921
ADR: 8 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light yellow to light brown powder or granular powder
Titration Iodimetric ≥90.0 %