Drukuj
Dolutegravir sodium salt 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
469770010 469772500
469770010.EA 1160 PLN
469770010. 469772500.
Dolutegravir sodium salt 99%
Dolutegravir sodium salt
Formuła: C₂₀H₁₈F₂N₃NaO₅
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD28405599
Numer CAS: 1051375-19-9
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %