Drukuj
Fumaric acid monomethyl ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
469750050 469750250
469750050.EA 274 PLN
469750050. 469750250.
Fumaric acid monomethyl ester 97%
Fumaric acid monomethyl ester
Formuła: C₅H₆O₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063174
Numer CAS: 2756-87-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-412-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to almost white powder oe crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 145°C to 150°C