Drukuj
5-Chloroquinoline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
469740010 469740050
469740010.EA 263 PLN
469740010. 469740050.
5-Chloroquinoline 97%
5-Chloroquinoline
Formuła: C₉H₆ClN
Temp. Zapłonu: 263°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00239413
Numer CAS: 635-27-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to yellow low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Melting point 28°C to 32°C