Drukuj
4,5-Dibromo-1H-1,2,3-triazole 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
469720010 469720050
469720010.EA 215 PLN
469720010. 469720050.
4,5-Dibromo-1H-1,2,3-triazole 95%
4,5-Dibromo-1H-1,2,3-triazole
Formuła: C₂HBr₂N₃
MW: 226.859 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08062401
Numer CAS: 15294-81-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %