Drukuj
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-(4-Carboxyphenyl)methanesulphonamide, 4-(Methanesulphonamido)benzoic acid, 4-(Methylsulphonamido)benzoic acid
469660010 469660050
469660010.EA 543 PLN
469660010. 469660050.
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid 95%
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Formuła: C₈H₉NO₄S
MW: 215.226 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025052
Numer CAS: 7151-76-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 %