Drukuj
3-Pyridineacetic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (Pyridin-3-yl)acetic acid
469620010 469620050
469620010.EA 201 PLN
469620010. 469620050.
3-Pyridineacetic acid 95%
3-Pyridineacetic acid
Formuła: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066302
Numer CAS: 501-81-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-928-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 143°C to 148°C