Drukuj
Morpholin-4-ylacetic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Morpholineacetic acid
469580010 469580050
469580010.EA 183 PLN
469580010. 469580050.
Morpholin-4-ylacetic acid 95%
Morpholin-4-ylacetic acid
Formuła: C₆H₁₁NO₃
MW: 145.160 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00504633
Numer CAS: 3235-69-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance almost white to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Melting point 160°C to 165°C
Titration with NaOH ≥94 %