Drukuj
Piribedil 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-[4-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-1-piperazinyl]pyrimidine, 2-(4-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl)pyrimidine
469540010 469540050 469540250
469540010.EA 223 PLN
469540010. 469540050. 469540250.
Piribedil 98%
Piribedil
Formuła: C₁₆H₁₈N₄O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00868264
Numer CAS: 3605-01-4
Numer WE (dawny EINECS): 222-764-6
Klasyfikacja Merck : 13,07576
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 96°C to 100°C