Drukuj
4-Chloroquinazoline 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
469400010 469400050
469400010.EA 186 PLN
469400010. 469400050.
4-Chloroquinazoline 95%
4-Chloroquinazoline
Formuła: C₈H₅ClN₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00228682
Numer CAS: 5190-68-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 100°C to 105°C