Drukuj
Heptadekanonian metylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Heptadecanoic acid methyll ester, Methyl Margarate, Margaric acid methyll ester
469300010 469300050
469300010.EA 273 PLN
469300010. 469300050.
Heptadekanonian metylu 99%
Heptadekanonian metylu
Formuła: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 152…153°C
Temp. Zapłonu: >110°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009001
Numer CAS: 1731-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 217-055-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light yellow or colorless powder or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %