Drukuj
2,4,6-Tris(dimetyloaminometylo)fenol 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tris-2,6-dimethylaminomethylphenol, 2,6-Tris-N,N-dimethylaminomethylfenol, DMP-30, Epon® DMP-30 substitute
469290250 469291000
469290250.EA 253 PLN
469290250. 469291000.
2,4,6-Tris(dimetyloaminometylo)fenol 90%
2,4,6-Tris(dimetyloaminometylo)fenol
Formuła: C₁₅H₂₇N₃O
Temp. Wrzenia: 130…135°C
Gęstość: 0,969
Temp. Zapłonu: 149°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008330
Numer CAS: 90-72-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-013-9
Jednostka: 2735
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance colorless to yellow viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 94 to 106 %