Drukuj
Clevudine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
469120010 469122500
469120010.EA 3460 PLN
469120010. 469122500.
Clevudine 97%
Clevudine
Formuła: C₁₀H₁₃FN₂O₅
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00935785
Numer CAS: 163252-36-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Loss on drying ≤1 %