Drukuj
(S)-2-Ethylbutyl 2-aminopropanoate hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2-Ethylbutyl L-Alaninate HCl
469010010 469010050
469010010.EA 516 PLN
469010010. 469010050.
(S)-2-Ethylbutyl 2-aminopropanoate hydrochloride 98%
(S)-2-Ethylbutyl 2-aminopropanoate hydrochloride
Formuła: C₉H₂₀ClNO₂
MW: 209.7136 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD32660031
Numer CAS: 946511-97-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Melting point 75°C to 80°C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %