Indinavir sulphate hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
468980010
468980050
468980010.EA
543
PLN
468980010.
468980050.
Indinavir sulphate hydrate 98%
Indinavir sulphate hydrate
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | white to light brown powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Water | ≤7 % |